Learn More
Methyl-2-[2-[(2,6-Dichlorphenyl)amino]phenyl]acetat (Methylester von Diclofenac), Mikromol™
Beschreibung
Methyl-2-[2-[(2,6-Dichlorphenyl)amino]phenyl]acetat (Methylester von Diclofenac)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diclofenac methyl ester |
| CAS | 15307-78-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Diclofenac methyl ester |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C15 H13 Cl2 N O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Methyl [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Methyl 2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Aceclofenac Imp. B (EP), Methyl Ester of Diclofenac, Aceclofenac Impurity B |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H13Cl2NO2/c1-20-14(19)9-10-5-2-3-8-13(10)18-15-11(16)6-4-7-12(15)17/h2-8,18H,9H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| IUPAC-Name | Methyl-2-[2-(2,6-Dichloranilino)phenyl]acetat |
| Mehr anzeigen |