Learn More
Methyl 1H-Indazol-6-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15485717
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15485717 1 g 1 Gramm
15495717 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485717 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32933.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Methyl-1H-Indazol-6-Carboxylat wird in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 170487-40-8
Summenformel C9H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 176.175
MDL-Nummer MFCD07371612
InChI-Schlüssel TUSICEWIXLMXEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-indazole-6-carboxylic acid methyl ester, methyl indazole-6-carboxylate, indazole-6-carboxylic acid methyl ester, 6-1h indazole carboxylic acid methyl ester, 1h-indazole-6-carboxylic acid, methyl ester, pubchem18064, methyl indazole-6carboxylate, ksc494o4p, methyl-1h-indazole-6-carboxylate, 2h-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 286535
IUPAC-Name Methyl 1H-Indazol-6-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C=NN2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 1H-indazole-6-carboxylate
Schmelzpunkt 142°C to 144°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 176.17
Reinheit (%) 95%