Learn More
Methyl1 -trifluoromethyl-1 -cyclopropancarboxylat, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11349979
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11349979 250 mg 250 Milligramm
11359979 1 g 1 Gramm
11369979 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11349979 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25757.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 208242-25-5
Summenformel C6H7F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 168.115
MDL-Nummer MFCD06801321
InChI-Schlüssel PAWUSHZXEZPDBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 1-trifluoromethyl cyclopropane-1-carboxylate, 1-trifluoromethyl cyclopropane-1-carboxylic acid methyl ester, methyl 1-trifluoromethyl cyclopropanecarboxylate, methyl 1-trifluoromethyl-1-cyclopropanecarboxylate, 1-trifluoromethylcyclopropane-1-carboxylic acid methyl ester, acmc-1cj3i, 1-trifluoromethyl cyclopropane-1-carboxylic acidmethyl ester, 1-trifluoromethyl-cyclopropane-1-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 24208784
IUPAC-Name Methyl-1-(trifluormethyl)cyclopropan-1-carboxylat
SMILES COC(=O)C1(CC1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 1-trifluoromethyl-1-cyclopropanecarboxylate
Siedepunkt 115°C
Flammpunkt 42°C (108°F)
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3272
Formelmasse 168.12
Reinheit (%) 96%