Learn More
Methyl-1-Testosteron, TRC
Artikelnummer. 30475810
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30475810 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30475810 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32641025MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 17b-Hydroxy-17a-methyl-5a-androst-1-ene-3-one
CAS 65-04-3
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C20H30O2
Menge 25 mg
Synonym 17β-Hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-ene-3-one, Methyl 1-Testosterone, 5α-Androst-1-en-3-one, 17β-hydroxy-17-methyl- (6CI,7CI,8CI), 17-Methyl-1-testosterone, 17α-Methyl-17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-one, 17α-Methyl-17β-hydroxy-Δ1-5α-androsten-3-one, 17β-Hydroxy-17-methyl-5α-androst-1-en-3-one, 17β-Hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3-one, 17β-Hydroxy-17α-methyl-5α-androstan-1-en-3-one, Methyl-1-testosterone, SC 11195
InChI-Formel InChI=1S/C20H30O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h6,9,13,15-17,22H,4-5,7-8,10-12H2,1-3H3/t13-,15+,16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
SMILES C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC-Name (5S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-Hydroxy-10,13,17-trimethyl-5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-4H-cyclopenta[a]phenanthren-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 302.4
Formelmasse 302.451
Reinheit (%) >95