Learn More
Methyl1 -methylpyrrol-2 -carboxylat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464424
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11464424 5 g 5 Gramm
11474424 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464424 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13095.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 37619-24-2 | C7H9NO2 | 139.154 g/mol
Methyl 1-methylpyrrole-2-carboxylate is used as chemical and organic Intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl-1-Methylpyrrol-2-carboxylat wird als chemisches und organisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37619-24-2
Summenformel C7H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 139.154
MDL-Nummer MFCD00052747
InChI-Schlüssel APHVGKYWHWFAQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, methyl1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, 1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 1-methyl-2-pyrrolecarboxylate, 1-methylpyrrole-2-carboxylic acid methyl ester, pubchem12438, acmc-209iue, methylmethylpyrrolecarboxylate, 2-methoxycarbonyl-1-methylpyrrole, methyl 1-methyl-pyrrole-2-carboxylate
PubChem CID 142178
IUPAC-Name Methyl-1-methylpyrrol-2-carboxylat
SMILES CN1C=CC=C1C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 1-methylpyrrole-2-carboxylate
Siedepunkt 96°C to 98°C (15 mmHg)
Brechungsindex 1.522
Menge 5 g
Beilstein 116477
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 139.16
Reinheit (%) 99%