Learn More
Methyl 1-Cyclohexen-1-Carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10773773 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10773773 25 g Glasflasche 25 Gramm
10476232 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10773773 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 213710250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 18448-47-0 | C8H12O2 | 140.182 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18448-47-0
MDL-Nummer MFCD00001544
InChI-Schlüssel KXPWRCPEMHIZGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 1-cyclohexene-1-carboxylate, methyl cyclohex-1-enecarboxylate, methyl 1-cyclohexenecarboxylate, methyl cyclohex-1-ene-1-carboxylate, 1-cyclohexene-1-carboxylic acid, methyl ester, cyclohexenecarboxylic acid, methyl ester, cyclohexene-1-carboxylic acid methyl ester, methyl1-cyclohexene-1-carboxylate, pubchem11031, 1-carbomethoxy cyclohexene
PubChem CID 87647
IUPAC-Name Methyl-cyclohexen-1-carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 1-cyclohexene-1-carboxylate
Farbe Farblos
Dichte 1.03g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H12O2
Strukturformel C6H9CO2CH3
Brechungsindex 1.4755 to 1.4775 (20°C, 589nm)
Menge 25 g
Beilstein 09, IV, 112
Molekulargewicht (g/mol) 140.182
Formelmasse 140.18
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Flüssigkeit