Learn More
Methyl-1-Cyclohexen-1-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467246
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11467246 25 g 25 Gramm
11457246 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11467246 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25568.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 18448-47-0 | C8H12O2 | 140.182 g/mol
Methyl 1-cyclohexene-1-carboxylate is used in the diastereoselective synthesis of cis-1,2-dialkenylcyclopropanols and methyl -7,7-dimethyl-9-oxo-1,3,4,4a,6,7,8,9,9b-decahydrodibenzo[b,d]furan-4a-carboxylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl-1-Cyclohexen-1-Carboxylat wird in der diastereoselektiven Synthese von cis-1,2-Dialkenylcyclopropanolen und Methyl-7,7-dimethyl-9-oxo-1,3,4,4a,6,7,8,9,9ab-decahydrodibenzo[b,d]furan-4a-carboxylat verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18448-47-0
Summenformel C8H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 140.182
MDL-Nummer MFCD00001544
InChI-Schlüssel KXPWRCPEMHIZGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 1-cyclohexene-1-carboxylate, methyl cyclohex-1-enecarboxylate, methyl 1-cyclohexenecarboxylate, methyl cyclohex-1-ene-1-carboxylate, 1-cyclohexene-1-carboxylic acid, methyl ester, cyclohexenecarboxylic acid, methyl ester, cyclohexene-1-carboxylic acid methyl ester, methyl1-cyclohexene-1-carboxylate, pubchem11031, 1-carbomethoxy cyclohexene
PubChem CID 87647
IUPAC-Name Methyl-cyclohexen-1-carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 1-cyclohexene-1-carboxylate
Dichte 1.03
Siedepunkt 190°C to 192°C
Flammpunkt 73°C (165°F)
Brechungsindex 1.477
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 140.18
Reinheit (%) 97%