Learn More
Methyl 1-chloronaphtho[2,1-b]thiophen-2-carboxylat, 96 %, Alfa Aesar™
Marke:  Alfa Aesar H36401.MD
Additional Details : CAS : 85992-30-9 Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15437657
  • 51.37 CHF / 250 Milligramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 06-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
85992-30-9
276.734
OHOGUWDSHRBKSE-UHFFFAOYSA-N
13150047
COC(=O)C1=C(C2=C(S1)C=CC3=CC=CC=C32)Cl
C14H9ClO2S
MFCD23380841
methyl 1-chloronaphtho 2,1-b thiophene-2-carboxylate, methyl 1-chlorobenzo e 1 benzothiole-2-carboxylate, naphtho 2,1-b thiophene-2-carboxylic acid, 1-chloro-, methyl ester
methyl-1-chlorbenzo[e][1]benzothiole-2-carboxylat
Spezifikation
Methyl 1-chloronaphtho[2,1-b]thiophene-2-carboxylate
~135°C (decomposition)
85992-30-9
MFCD23380841
OHOGUWDSHRBKSE-UHFFFAOYSA-N
methyl-1-chlorbenzo[e][1]benzothiole-2-carboxylat
13150047
Pulver
Braun
250mg
C14H9ClO2S
methyl 1-chloronaphtho 2,1-b thiophene-2-carboxylate, methyl 1-chlorobenzo e 1 benzothiole-2-carboxylate, naphtho 2,1-b thiophene-2-carboxylic acid, 1-chloro-, methyl ester
COC(=O)C1=C(C2=C(S1)C=CC3=CC=CC=C32)Cl
276.734
276.74
96%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation