Learn More
Methyl-1-benzyl-5-oxo-3-pyrrolidin-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10614872 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
10614872 5 g Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10614872 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 179740050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 1-benzyl-5-oxo-3-pyrrolidine-carboxylate
Namenshinweis 98%
CAS 51535-00-3
Schmelzpunkt 62°C to 66°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C13H15NO3
MDL-Nummer MFCD00003196
Menge 5 g
Synonym methyl 1-benzyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylate, 1-benzyl-5-oxo-pyrrolidine-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 1-benzyl-5-oxo-pyrrolidine-3-carboxylate, methyl1-benzyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylate, 3-pyrrolidinecarboxylic acid, 5-oxo-1-phenylmethyl-, methyl ester, methyl 1-benzyl-5-oxo-3-pyrrolidine-carboxylate, 1-benzyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid methyl ester, methyl 5-oxo-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate, pubchem17184, methyl-1-benzyl-5-oxopyrrolidin-3-carboxylat
InChI-Schlüssel WTRWSSDZHQOPJI-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1CC(=O)N(C1)CC2=CC=CC=C2
IUPAC-Name Methyl 1-Benzyl-5-Oxopyrrolidin-3-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 233.27
PubChem CID 98909
Formelmasse 233.27
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver