Learn More
Methyl 1-benzyl-4-oxo-3-piperidin-carboxylat-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 1-benzyl-4-oxo-3-piperidine-carboxylate hydrochloride |
| Namenshinweis | 97% |
| Schmelzpunkt | 172°C |
| Farbe | Rosa bis Weiß |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 96% min. (HPLC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 283.76 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Mehr anzeigen |