Learn More
Methyl-1-Aminocyclopropancarbonsäurehydrochlorid, 98 %, Acros Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride |
| Schmelzpunkt | 176.4°C to 178.7°C |
| Farbe | Weiß |
| Elementanalytik | 38.37 to 40.33% C, 8.95 to 9.40% |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Menge | 100 mg |
| Formelmasse | 151.59 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.