Learn More
Methyl-1-Aminocyclobutan-Carboxylathydrochlorid, 95 %
Artikelnummer. 15459086
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15459086 250 mg 250 Milligramm
15439086 1 g 1 Gramm
15449086 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15459086 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64701.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt für die pharmazeutische und organische Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Luftdicht lagern. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92398-47-5
Summenformel C6H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 129.16
MDL-Nummer MFCD01318265
InChI-Schlüssel SGXOPTPGZBLQAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 1-aminocyclobutanecarboxylate, 1-amino-cyclobutanecarboxylic acid methyl ester, 1-aminocyclobutanecarboxylic acid methyl ester, cyclobutanecarboxylic acid, 1-amino-, methyl ester, 1-amino-cyclobutanecarboxylicacidmethylester, methyl 1-amino-cyclobutane-1-carboxylate, 1-aminocyclobutane-1-carboxylic acid methyl ester, cyclobutanecarboxylicacid, 1-amino-, methyl ester
PubChem CID 1502033
IUPAC-Name Methyl-1-aminocyclobutan-1-carboxylat
SMILES COC(=O)C1(N)CCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 1-aminocyclobutanecarboxylate hydrochloride
Menge 250 mg
Beilstein 5615121
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 165.62
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest