Learn More
Methyl-1,2,4-triazol-3-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436456
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11436456 5 g 5 Gramm
11446456 25 g 25 Gramm
11456456 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436456 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24750.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 4928-88-5 | C4H5N3O2 | 127.103 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4928-88-5
Summenformel C4H5N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 127.103
MDL-Nummer MFCD00135989
InChI-Schlüssel QMPFMODFBNEYJH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735089
IUPAC-Name Methyl 1H-1,2,4-Triazol-5-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=NC=NN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 1,2,4-triazole-3-carboxylate
Menge 5 g
Synonym methyl 1h-1,2,4-triazole-3-carboxylate, methyl 1,2,4-triazole-3-carboxylate, 1h-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 4h-1,2,4-triazole-3-carboxylate, 1,2,4-triazole-3-carboxylic acid methylester, 1h-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid, methyl ester, 1h-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid methyl ester, methyl1,2,4-triazole-3-carboxylate, acmc-20a2ir, 5-carbomethoxy-1,2,4-triazole
Formelmasse 127.1
Reinheit (%) 98%