Learn More
Methoxytrimethylsilan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methoxytrimethylsilane |
| CAS | 1825-61-2 |
| Summenformel | C4 H12 O Si |
| Menge | 100 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H12OSi/c1-5-6(2,3)4/h1-4H3 |
| SMILES | CO[Si](C)(C)C |
| IUPAC-Name | Methoxy(trimethyl)silan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 104.223 |
| Formelmasse | 104.066 |