Learn More
Methoxyphenaminhydrochlorid, Mikromol™
Beschreibung
Methoxyphenaminhydrochlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methoxymethamphetamine Hydrochloride |
| CAS | 10-3-5588 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-Methoxymethamphetamine Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C11 H17 N O . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Methoxymethamphetamine hydrochloride, Methoxyphenamine hydrochloride, Methoxyphenaminium chloride, NSC 65644, Orthoxine hydrochloride, Ortodrinex hydrochloride, Proasma, dl-Orthoxine hydrochloride, o-Methoxymethamphetamine hydrochloride, Benzeneethanamine, 2-methoxy-N,alpha-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Benzeneethanamine, 2-methoxy-N,alpha-dimethyl-, hydrochloride (9CI), Phenethylamine, o-methoxy-N,alpha-dimethyl-, hydrochloride (7CI,8CI), (+/-)-Methoxyphenamine hydrochloride, dl-o-Methoxy-N,alpha-dimethylphenethylamine hydrochloride, o-Methoxy-N,alpha-dimethylphenethylamine hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-9(12-2)8-10-6-4-5-7-11(10)13-3;/h4-7,9,12H,8H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CNC(C)Cc1ccccc1OC |
| IUPAC-Name | 1-(2-Methoxyphenyl)-N-methylpropan-2-amin;hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |