Learn More
(Methoxymethyl)Triphenylphosphoniumchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13448368 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
13448368 500 g Glasflasche 500 Gramm
10133050 25 g Glasflasche 25 Gramm
10552731 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13448368 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 146015000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4009-98-7 | C20H20ClOP | 342.80 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für C-C-Bindungsformation (Olefinierung)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4009-98-7
Summenformel C20H20ClOP
Molekulargewicht (g/mol) 342.80
MDL-Nummer MFCD00011800
InChI-Schlüssel SJFNDMHZXCUXSA-UHFFFAOYSA-M
Synonym methoxymethyl triphenylphosphonium chloride, methoxymethyl triphenylphosphanium chloride, phosphonium, methoxymethyl triphenyl-, chloride, methoxymethyltriphenylphosphonium chloride, methoxymethyl-triphenylphosphonium chloride, methoxymethyl-triphenyl-phosphonium chloride, triphenyl methoxymethyl phosphonium chloride, methoxy methyl triphenyl phosphonium chloride
PubChem CID 2723798
IUPAC-Name Methoxymethyl(Triphenyl)phosphanium;chlorid
SMILES [Cl-].COC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Methoxymethyl)triphenylphosphonium Chloride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 195.0°C to 197.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 413.0°C
Flammpunkt >250°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OCH2P(C6H5)3Cl
Menge 500 g
UN-Nummer 3077
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 342.79
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver