Learn More
(Methoxymethyl)-triphenylphosphoniumchlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456977
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11456977
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14380.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4009-98-7 | C20H20ClOP | 342.80 g/mol
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride is used as a phase transfer catalyst and in the synthesis of taxol-A fragment. It is widely used in the synthesis of pharmaceutical product cephalotaxine, which is used as an antiviral and antitumor agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(Methoxymethyl)triphenylphosphoniumchlorid wird als Phasentransferkatalysator und bei der Synthese des Taxol-A-Fragments verwendet. Es wird häufig bei der Synthese des Arzneimittels Cephalotaxin verwendet, das als antivirales und Krebsmedikament verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Methanol und Chloroform. Zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4009-98-7
Summenformel C20H20ClOP
Molekulargewicht (g/mol) 342.80
MDL-Nummer MFCD00011800
InChI-Schlüssel SJFNDMHZXCUXSA-UHFFFAOYSA-M
Synonym methoxymethyl triphenylphosphonium chloride, methoxymethyl triphenylphosphanium chloride, phosphonium, methoxymethyl triphenyl-, chloride, methoxymethyltriphenylphosphonium chloride, methoxymethyl-triphenylphosphonium chloride, methoxymethyl-triphenyl-phosphonium chloride, triphenyl methoxymethyl phosphonium chloride, methoxy methyl triphenyl phosphonium chloride
PubChem CID 2723798
IUPAC-Name Methoxymethyl(Triphenyl)phosphanium;chlorid
SMILES [Cl-].COC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride
Schmelzpunkt ∼190°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 924215
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol and chloroform. It decomposes in water.
Formelmasse 342.81
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: (Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride