Learn More
(Methoxymethyl)-diphenylphosphinoxid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314364
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11314364 25 g 25 Gramm
11304364 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314364 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00912.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4455-77-0 | C14H15O2P | 246.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4455-77-0
Summenformel C14H15O2P
Molekulargewicht (g/mol) 246.25
MDL-Nummer MFCD00015451
InChI-Schlüssel OEPKDBQOTLDTNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxymethyl diphenylphosphine oxide, methoxymethyldiphenylphosphine oxide, diphenyl methoxymethyl phosphine oxide, phosphine oxide, methoxymethyl diphenyl, methoxymethyl diphenyl phosphine oxide, phosphine oxide, diphenyl methoxymethyl, methoxymethyl phenyl phosphoroso benzene, acmc-1ahy3, cbmicro_008972
PubChem CID 78203
IUPAC-Name [methoxymethyl(phenyl)phosphoryl]benzol
SMILES COCP(=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide
Schmelzpunkt 113°C to 120°C
Menge 25 g
Beilstein 649558
Formelmasse 246.24
Reinheit (%) ≥98%