Learn More
[(Methoxymethoxy)methyl]tributylstannan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | [(Methoxymethoxy)methyl]tributylstannane |
| CAS | 100045-83-8 |
| Summenformel | C15H34O2Sn |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | (Methoxymethoxymethyl)tributyltin, Tributyl[(methoxymethoxy)methyl]stannane |
| InChI-Formel | InChI=1S/3C4H9.C3H7O2.Sn/c3*1-3-4-2;1-4-3-5-2;/h3*1,3-4H2,2H3;1,3H2,2H3; |
| SMILES | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)COCOC |
| IUPAC-Name | Tributyl(methoxymethoxymethyl)stannan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 365.14 |
| Formelmasse | 366.1581 |