Learn More
Methoxylaminhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30478780
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30478780 5 g 5 Gramm
30481265 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30478780 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2627205G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methoxylamine Hydrochloride
CAS 593-56-6
Summenformel C H5 N O . Cl H
Menge 5 g
Synonym Hydroxylamine, O-methyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), Hydroxylamine, O-methyl-, hydrochloride (8CI, 9CI), (Aminooxy)methane hydrochloride, Hydroxylamine methyl ether hydrochloride, Methoxyamine hydrochloride, Methoxyammonium chloride, Methoxylamine hydrochloride, N-Methoxylamine hydrochloride, O-Methoxyamine hydrochloride, O-Methylhydroxyamine hydrochloride, O-Methylhydroxylamine hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/CH5NO.ClH/c1-3-2;/h2H2,1H3;1H
SMILES Cl.CON
IUPAC-Name O-Methylhydroxylamin;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 83.52
Formelmasse 83.0138