Learn More
Methoxylaminhydrochlorid, 25-30 % wässr. lösl., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11398145
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11398145 100 g 100 Gramm
11388145 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398145 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08415.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Methoxyamin-hydrochlorid wurde als Reagenz bei der Herstellung von O-Methyloximenen und auch bei der Synthese von O-Methyloximenen aus Aldehyden2 oder Ketonen verwendet. Es wird auch als interner Standard für Prostaglandin-Assays durch Gaschromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung angewendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar. Löslich in DMSO und Methanol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 593-56-6
Summenformel CH6ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 83.515
MDL-Nummer MFCD00012951
InChI-Schlüssel XNXVOSBNFZWHBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-methylhydroxylamine hydrochloride, methoxyamine hydrochloride, methoxylamine hydrochloride, methoxyammonium chloride, o-methylhydroxylamine hcl, aminooxy methane hydrochloride, methoxyamine hcl, unii-203546olmf, hydroxylamine, o-methyl-, hydrochloride, o-methylhydroxyamine hydrochloride
PubChem CID 521874
IUPAC-Name O-Methylhydroxylamin;Hydrochlorid
SMILES CON.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methoxylamine hydrochloride
Dichte 1.1
Menge 100 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 3589723
Merck Index 14,5989
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water. Soluble in DMSO and methanol.
Formelmasse 83.52
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 25 to 30% aq. Soln.