Learn More
Methoxycarbonylsulfenylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10269313 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10269313 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10135470 1 mL Glasflasche 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10269313 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 308840050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 26555-40-8 | C2H3ClO2S | 126.56 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26555-40-8
Summenformel C2H3ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 126.56
MDL-Nummer MFCD00013648
InChI-Schlüssel TXJXPZVVSLAQOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxycarbonylsulfenyl chloride, methoxycarbonyl sulfenyl chloride, s-chloro o-methyl thiocarbonate, thiocarbonic acid, anhydrosulphide with methyl thiohypochlorite, carbonothioic acid, anhydrosulfide with thiohypochlorous acid, methyl ester, acmc-209gs8, methoxycarbonylsulfenylchloride, chlorothio methoxy oxomethane, methoxy carbonylsulfenyl chloride, methoxy-carbonylsulfenyl chloride
PubChem CID 123417
IUPAC-Name Methylchlorsulfanylformat
SMILES COC(=O)SCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methoxycarbonylsulfenyl chloride
Farbe Gelb
Dichte 1.3900g/mL
Siedepunkt 133°C to 134°C
Flammpunkt 54°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3O2CSCl
Brechungsindex 1.4810 to 1.483
Menge 5 mL
Relative Dichte 1.39
Formelmasse 126.56
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit