Learn More
Methoxycarbonylsulfenylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376896
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11376896 1 g 1 Gramm
11386896 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376896 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04350.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 26555-40-8 | C2H3ClO2S | 126.554 g/mol
Methoxycarbonylsulfenyl chloride is used to prepare 3-[(methoxycarbonyl)dithio]-L-alanine by reacting with L-cysteine. Further, it is used in the synthesis of 3-2 pyridinyldithio propanoic acid hydrazide (PDPH). It serves as an important heterobifunctional crosslinker, which is a crosslinker used to make macromolecule-drug conjugates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methoxycarbonylsulfenylchlorid wird zur Herstellung von 3-[(Methoxycarbonyl)dithio]-L-Alanin durch Reaktion mit L-Cystein verwendet. Des weiteren wird es bei der Synthese von 3-2 Pyridyl-dithio-Propionsäurehydrazid (PDPH) verwendet. Es dient als wichtiger heterobifunktionaler Crosslinker, der ein Crosslinker ist, der zur Herstellung von Makromolekül-Medikamenten-Konjugaten verwendet wird.
Löslichkeit
Mischbar mit Dichlormethan.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26555-40-8
Summenformel C2H3ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 126.554
MDL-Nummer MFCD00013648
InChI-Schlüssel TXJXPZVVSLAQOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxycarbonylsulfenyl chloride, methoxycarbonyl sulfenyl chloride, s-chloro o-methyl thiocarbonate, thiocarbonic acid, anhydrosulphide with methyl thiohypochlorite, carbonothioic acid, anhydrosulfide with thiohypochlorous acid, methyl ester, acmc-209gs8, methoxycarbonylsulfenylchloride, chlorothio methoxy oxomethane, methoxy carbonylsulfenyl chloride, methoxy-carbonylsulfenyl chloride
PubChem CID 123417
IUPAC-Name Methylchlorsulfanylformat
SMILES COC(=O)SCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methoxycarbonylsulfenyl chloride
Dichte 1.398
Siedepunkt 73°C to 74°C (100 mmHg)
Flammpunkt 54°C (129°F)
Brechungsindex 1.482
Menge 1 g
UN-Nummer UN2920
Beilstein 1849908
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with dichlormethane.
Formelmasse 126.56
Reinheit (%) 95%