Learn More
(Mehoxycarbonylethyliden)Triphenylphosphoran, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11437896
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11437896 100 g 100 Gramm
11427896 25 g 25 Gramm
11447896 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11437896 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14020.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2605-67-6 | C21H19O2P | 334.36 g/mol
(Methoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane is used in olefination reactions. Further, it undergoes the Wittig reaction with aldehydes to give substituted methyl acrylates. It is used in the preparation of (triphenylphosphoranylidene)-ketene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(Methoxycarbonylmethylen)triphenylphosphoran wird bei Olefinierungen verwendet. Darüber erzeugt es durch Wittig-Reaktion mit Aldehyden substituierte Methylacrylate. Es wird bei der Herstellung von (Triphenylphosphoranyliden)-ketenen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform. Schwer löslich in Ethanol und Terahydrofuran. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2605-67-6
Summenformel C21H19O2P
Molekulargewicht (g/mol) 334.36
MDL-Nummer MFCD00008455
InChI-Schlüssel NTNUDYROPUKXNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl triphenylphosphoranylidene acetate, carbomethoxymethylene triphenylphosphorane, methyl 2-triphenylphosphoranylidene acetate, acetic acid, triphenylphosphoranylidene-, methyl ester, methyl triphenylphosphoranylideneacetate, triphenylphosphoranylidene acetic acid methyl ester, triphenyl carbomethoxymethylene phosphorane, methoxycarbonylmethylene triphenylphosphorane, acetic acid, 2-triphenylphosphoranylidene-, methyl ester
PubChem CID 17453
IUPAC-Name methyl 2-(triphenyl-λ⁵-phosphanylidene)acetate
SMILES COC(=O)C=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Methoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane
Schmelzpunkt 165°C to 169°C
Menge 100 g
Beilstein 618430
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform. Slightly soluble in ethanol and terahydrofuran. Insoluble in water.
Formelmasse 334.36
Reinheit (%) 98%