Learn More
Methoxyaminhydrochlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11467692 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11467692 1 g
11477692 5 g
11487692 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11467692 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215540501
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Methoxyaminhydrochlorid wird als Reagenz zur Herstellung von O-Methyloximen verwendet.
  • Wird auch zur Herstellung von O-Methyloximen aus Aldehyden oder Ketonen verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 593-56-6
Summenformel CH6ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 83.515
InChI-Schlüssel XNXVOSBNFZWHBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-methylhydroxylamine hydrochloride, methoxyamine hydrochloride, methoxylamine hydrochloride, methoxyammonium chloride, o-methylhydroxylamine hcl, aminooxy methane hydrochloride, methoxyamine hcl, unii-203546olmf, hydroxylamine, o-methyl-, hydrochloride, o-methylhydroxyamine hydrochloride
PubChem CID 521874
IUPAC-Name O-Methylhydroxylamin;Hydrochlorid
SMILES CON.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methoxyamine Hydrochloride
Schmelzpunkt 300°F to 304°F (decomposes)
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble
Formelmasse 83.52
Physikalische Form Kristallpulver
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.