Learn More
Methoxyacetylchlorid, 97 %, stab. mit ca. 0.3 % Magnesiumoxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372056
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11372056 5 g 5 Gramm
11382056 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372056 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03210.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 38870-89-2 | C3H5ClO2 | 108.521 g/mol
Methoxyacetyl chloride is used as an intermediate for active pharmaceutical ingredients and dyes. Further, it acts as a precursor for the synthesis of agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methoxyacetylchlorid wird als Zwischenprodukt für pharmazeutische Wirkstoffe und Farbstoffe verwendet. Fungiert darüber hinaus als Vorstufe für die Synthese von Agrochemikalien.
Löslichkeit
Mischbar mit Aceton, Ether, Tetrachlorkohlenstoff und Chloroform.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Wasser, Alkoholen, Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38870-89-2
Summenformel C3H5ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 108.521
MDL-Nummer MFCD00000728
InChI-Schlüssel JJKWHOSQTYYFAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxyacetyl chloride, methoxyacetylchloride, acetyl chloride, methoxy, methoxy-acetyl chloride, methoxyacetic acid chloride, unii-t66s02b1s3, methoxy acetylchloride, 2-methoxyacetylchloride, methoxy acetyl chloride, ch3och2cocl
PubChem CID 96623
IUPAC-Name 2-Methoxyacetylchlorid
SMILES COCC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methoxyacetyl chloride
Namenshinweis stabilized with ≈0.3% magnesium oxide
Schmelzpunkt <-40°C
Dichte 1.185
Siedepunkt 112°C to 113°C
Flammpunkt 28°C (82°F)
Brechungsindex 1.424
Menge 5 g
UN-Nummer UN2920
Beilstein 1740244
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with acetone,ether,carbon tetrachloride and chloroform.
Formelmasse 108.52
Reinheit (%) 97%