Learn More
Methoxyacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10686470 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10686470 100 g Glasflasche 100 Gramm
10431610 5 g Glasflasche 5 Gramm
10332500 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10686470 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 125661000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1738-36-9 | C3H5NO | 71.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1738-36-9
Summenformel C3H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 71.08
MDL-Nummer MFCD00001892
InChI-Schlüssel QKPVEISEHYYHRH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74442
IUPAC-Name 2-Methoxyacetonitril
SMILES COCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methoxyacetonitrile
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9500g/mL
Siedepunkt 118.0°C to 119.0°C (731.0 mmHg)
Flammpunkt 31°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OCH2CN
Brechungsindex 1.3800 to 1.3830 (20°C, 589nm)
Menge 100 g
Beilstein 03,242
Fieser 05,436
Relative Dichte 0.95
Synonym methoxyacetonitrile, acetonitrile, methoxy, acetonitrile, 2-methoxy, ncch2och3, 2-methoxy acetonitrile, 2-methoxy-acetonitrile, acetonitrile,2-methoxy, intermediates-zcf02294, acmc-209e7f
Formelmasse 71.08
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methoxyacetonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.