Learn More
Methoxyaceton, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10711071 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10711071 10 g Glasflasche 10 Gramm
10495745 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10711071 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 175730100
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5878-19-3 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5878-19-3
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.11
MDL-Nummer MFCD00008768
InChI-Schlüssel CUZLJOLBIRPEFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxyacetone, methoxy-2-propanone, 2-propanone, 1-methoxy, 1-methoxy-2-propanone, 1-methoxyacetone, methoxyaceton, methoxymethyl methyl ketone, methoxy acetone, ch3coch2och3
PubChem CID 22172
IUPAC-Name 1-Methoxypropan-2-on
SMILES COCC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methoxyacetone
Farbe Gelb
Dichte 0.9500g/mL
Siedepunkt 118.0°C
Flammpunkt 25°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OCH2COCH3
Brechungsindex 1.3970 to 1.3990
Menge 10 g
Beilstein 01, 822
Relative Dichte 0.95
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methoxyacetone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.