Learn More
Methoxsalen, Mikromol™
Artikelnummer. 17992556
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17992556 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17992556 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0555.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Methoxsalen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xanthotoxin
CAS 298-81-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Xanthotoxin
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H8 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Methoxsalen, 9-Methoxy-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 8-MOP, 8-MP, 8-Methoxy-6,7-furanocoumarin, 8-Methoxy[furano-3',2':6,7-coumarin], 8-Methoxypsoralen, 8-Methoxypsoralene, Ammodin, Ammoidin, Deltapsoralen, Geroxalen, Meladinin, Meladinine, Meladoxen, Meloxine, Methoxa-Dome, Methoxsalene, NSC 45923, New-Meladinin, Oxsoralen, Oxsoralen Lotion, Oxsoralen-Ultra, Oxypsoralen, Puvalen, Puvamet, Uvadex, Xanthotoxin, Xanthotoxine, 5-Benzofuranacrylic acid, 6-hydroxy-7-methoxy-, delta-lactone (7CI), 5-Demethoxyisoimpinellin, Vitpso
InChI-Formel InChI=1S/C12H8O4/c1-14-12-10-8(4-5-15-10)6-7-2-3-9(13)16-11(7)12/h2-6H,1H3
SMILES COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
IUPAC-Name 9-Methoxyfuro[3,2-g]chromen-7-on
Molekulargewicht (g/mol) 216.19
Menge 500 mg
Formelmasse 216,0423 g/mol