missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methotrexat, MP Biomedicals™

Artikelnummer. 11443530 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11443530

Marke: MP Biomedicals 0210229980

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Wirkt als Folsäure-Antagonist. Methotrexat, MP Biomedicals ist eine Mischung aus 4-Amino-10-Methylfolsäure und verwandten Verbindungen, die der Folsäure strukturell ähnlich ist. Ein potentes Antikrebsmittel, das die DNA-Synthese blockiert, indem es die Produktion von Tetrahydrofolat blockiert

Methotrexat wird durch den Folattransporter aktiv in Zellen transportiert. In der Zelle wird es durch Folylpolyglutamat-Synthase in einen Polyglutamat-Metaboliten mit hohem Molekulargewicht umgewandelt, der wiederum an Dihydrofolat-Reduktase bindet und ihre Aktivität hemmt. Methotrexat-Polyglutamat wird intrazellulär durch Gamma-Glutamylhydrolase abgebaut.

Methotrexat ist ein allosterischer Inhibitor der Dihydrofolat-Reduktase (DHFR), des Enzyms, das die Umwandlung von Dihydrofolat in Tetrahydrofolat katalysiert. Da Tetrahydrolfolat für die Purin- und Pyrimidinsynthese erforderlich ist, führt die Methotrexat-Behandlung zur Hemmung der DNA- und RNA-Synthese.

  • Potenter Inhibitor von Dihydrofolat-Reduktase in DHFR-basierten Proteinexpressionssystemen
  • Antikrebsmittel, das in Antitumorstudien verwendet wird
  • Wirksam in der Behandlung von Pyrimethamin-resistenten Plasmodium vivax-Malariaparasiten
  • Zeigt immunsuppressive Effekte, z. B. bei rheumatoider Arthritis
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 59-05-2
Summenformel C20H22N8O5
Molekulargewicht (g/mol) 454.447
InChI-Schlüssel FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N
Synonym Methotrexat, Abitrexat, Mexat, amethopterin, mexate, metatrexan, hdmtx, trexall, methylaminopterinum, antifolan
PubChem CID 126941
ChEBI CHEBI:44185
IUPAC-Name (2S)-2-[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl-methylamino]benzoyl]amino]pentanediosäure
SMILES CN(CC1=CN=C2C(=N1)C(=NC(=N2)N)N)C3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O

Spezifikation

Schmelzpunkt 185 °C bis 204 °C
Siedepunkt 184 bis 204 °C (Monohydrat-Zersetzung)
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen Löslich in alkalischen Lösungen mit Zersetzung. Unlöslich in Wasser, Ethanol, Chloroform und Ether.
Optische Drehung 19 bis 24 °C
Formelmasse 454.4
Güte USP
Physikalische Form Pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • METHOTREXATE, USP Grade
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methotrexate
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt