Learn More
Methotrexat, Fisher BioReagents
Catalog Number p-27103
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
59-05-2
C20H22N8O5
454.447
FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N
methotrexate, abitrexate, rheumatrex, amethopterin, mexate, metatrexan, hdmtx, trexall, methylaminopterinum, antifolan
126941
CHEBI:44185
(2S)-2-[[4-[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl-methylamino]benzoyl]amino]pentandisäure
CN(CC1=CN=C2C(=N1)C(=NC(=N2)N)N)C3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O
59-05-2
C20H22N8O5
454.447
FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N
methotrexate, abitrexate, rheumatrex, amethopterin, mexate, metatrexan, hdmtx, trexall, methylaminopterinum, antifolan
126941
CHEBI:44185
(2S)-2-[[4-[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl-methylamino]benzoyl]amino]pentandisäure
CN(CC1=CN=C2C(=N1)C(=NC(=N2)N)N)C3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O
Methotrexat ist ein Folsäure-Antagonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methotrexate
Hinweise zur Zersetzung >195°C
Schmelzpunkt 195°C
Farbe Gelb
Glührückstand 0.1% max.
Prozentgehaltsbereich 98.0 to 102.0 %
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Menge 10 mg
Merck Index 15, 6057
Spezifische Drehung +19.0 to +24.0° (+ or -)
Formelmasse 454.44
Reinheit (%) 98.0 to 102.0%
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methotrexate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.