missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methotrexat, Fisher BioReagents

Artikelnummer. 10204923
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10204923 100 mg Bernsteinfarbiges Glas 100 Milligramm
10705304 10 mg Bernsteinfarbiges Glas 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10204923 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP2665100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Methotrexat ist ein Folsäure-Antagonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 59-05-2
Summenformel C20H22N8O5
Molekulargewicht (g/mol) 454.447
InChI-Schlüssel FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N
Synonym Methotrexat, Abitrexat, Rheumatrex, Amethopterin, Mexat, Metatrexan, hdmtx, trexall, Methylaminopterinum, Antifolan
PubChem CID 126941
ChEBI CHEBI:44185
IUPAC-Name (2S)-2-[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl-methylamino]benzoyl]amino]pentanediosäure
SMILES CN(CC1=CN=C2C(=N1)C(=NC(=N2)N)N)C3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methotrexat
Hinweise zur Zersetzung >195 °C
Schmelzpunkt 195 °C
Farbe Gelb
Glührückstand max.
Prozentgehaltsbereich 98.0 bis 102.0 %
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Menge 100 mg
Merck Index 15, 6057
Spezifische Drehung +19.0 bis +24.0 ° (+ oder -)
Formelmasse 454.44
Reinheit (%) 98.0 bis 102.0 %
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.