Learn More
Methohexital 1,0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30457460
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457460 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457460 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP1347.0001
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methohexital
CAS 151-83-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Methohexital
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H18 N2 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Methohexital
InChI-Formel InChI=1S/C14H18N2O3/c1-5-7-8-10(3)14(9-6-2)11(17)15-13(19)16(4)12(14)18/h6,10H,2,5,9H2,1,3-4H3,(H,15,17,19)
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES CCC#CC(C)C1(CC=C)C(=O)NC(=O)N(C)C1=O
IUPAC-Name 5-Hex-3-in-2-yl-1-methyl-5-prop-2-enyl-1,3-diazinan-2,4,6-trion
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 262.3
Menge 1 mL
Formelmasse 262,1317 g/mol