Learn More
Organochlor-Pestiziden Mix B, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15285786 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15285786 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15285786 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. 5252PB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.52 CHF
    164.31 CHF / 1 Milliliter
    Sparen 57.21 CHF
    25% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
Alachlor15972-60-8200μg/ml
alpha-Chlordan5103-71-9200μg/ml
Bladex21725-46-2200μg/ml
Chlorbenzilat510-15-6200μg/ml
Chloroneb2675-77-6200μg/ml
Chlorothalonil1897-45-6200μg/ml
Chlorpyrifos2921-88-2200μg/ml
gamma-Chlordan5103-74-2200μg/ml
Hexachlorbenzol118-74-1200μg/ml
Methyldacthal1861-32-1200μg/ml
Permethrin (c=39 %; t=59 %)52645-53-1200μg/ml
Propachlor1918-16-7200μg/ml
Terrazol2593-15-9200μg/ml
Trans-Nonachlor39765-80-5200μg/ml
Trifluralin1582-09-8200 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Organochlor-Pestizide-Mix B
Verpackung 2 ml Ampulle aus bernsteinfarbenem, vorgekerbtem Glas
Concentration or Composition Notes Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
Verfahren Für die US-EPA-Methode 525.2, AA, ICP
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Alachlor; Bladex; Alpha-Chlordan; Chloroneb; Chlorobenzilat; Chlorothalonil; Chlorpyrifos; Gamma-Chlordan; Hexachlorbenzol; Methyl Dacthal; Trans-Nonachlor; Permethrin (t=55 %;c=44 %); Propachlor; Terrazol; Trifluralin
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
Typ Certified Reference Material
Element Alachlor; Bladex; Alpha-Chlordan; Chloroneb; Chlorobenzilat; Chlorothalonil; Chlorpyrifos; Gamma-Chlordan; Hexachlorbenzol; Methyl Dacthal; Trans-Nonachlor; Permethrin (t=55 %;c=44 %); Propachlor; Terrazol; Trifluralin, Bladex, alpha-Chlordane, Chloroneb, Chlorobenzilate, Chlorothalonil, Chlorpyrifos, gamma-Chlordane, Hexachlorobenzene, Methyl Dacthal, trans-Nonachlor, Permethrin, Propachlor, Terrazole, Trifluralin
Solvent or Matrix Aceton
Menge 1 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Organochlorine pest MixB
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: acetone, chlorothalonil, chlorpyrifos, trifluralin
Produkt nur für den Laborgebrauch