Learn More
Methode 525.2 Stickstoff/Phosphor-Pestizidmischung, 6-13 1000 μg/ml in Aceton, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30328599
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Unit Size:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30328599 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30328599 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREGA09000335AC
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-01-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Carboxin∣Diazinon∣Disulfoton∣Fenamiphos∣Merphos∣Terbufos
CAS 5234-68-4, 333-41-5, 298-04-4, 22224-92-6, 150-50-5, 13071-79-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Carboxin∣Diazinon∣Disulfoton∣Fenamiphos∣Merphos∣Terbufos
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Aceton
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Carboxin 1000 μg/mL∣Diazinon 1000 μg/mL∣Disulfoton 1000 μg/mL∣Fenamiphos 1000 μg/mL∣Merphos 1000 μg/mL∣Terbufos 1000 μg/mL