Learn More
(±)-Methocarbamol-d3 (Methoxy-d3), CDN
Artikelnummer. 30317363
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30317363 0.005 g 0.01 Gramm
30309305 0.01 g 0.01 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30317363 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND75080.005G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methocarbamol-d3
CAS 1346600-86-9
Summenformel C11H12D3NO5
Menge 0.005 g
Synonym 3-(2-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol-1-carbamate-d3, 3-(o-Methoxyphenoxy) -2-hydroxypropyl Carbamate-d3, AHR 85-d3, Avetil-d3, Delaxin-d3, Etroflex-d3, Lumirelax-d3, Miolaxene-d3, Neuraxin-d3, Relestrid-d3, Robinax-d3;
InChI-Formel InChI=1 S/C11H15NO5/c1-15-9-4-2-3-5-10(9)16-6-8(13)7-17-11(12)14/h2-5,8,13 H,6-7H2,1H3,(H2,12,14)/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1ccccc1OCC(O)COC(=O)N
IUPAC-Name [2-Hydroxy-3-[2-(trideuteriomethoxy)phenoxy]propyl]carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 244.26
Formelmasse 244.1139 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity