missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(±)-Methionin, TRC

Artikelnummer. 30006754
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30006754 250 g 250 Gramm
30006284 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30006754 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM260395250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 59-51-8
Summenformel C5 H11 N O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 149.21
Synonym DL-Methionine, (2RS)-2-Amino-4-(methylsulfanyl)butanoic acid, Methionine, Methionine, DL- (8CI), (±)-Methionine, 2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, Acimetion, Amurex, Banthionine, Cynaron, DL-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, Dyprin, Lactet, Lobamine, Meonine, Meprom M 85, MetAMINO, Methilanin, MetiPEARL, Metione, NSC 9241, Neston, Pedameth, Racemethionine, Rhodimet NP 99, Smartamine, Smartamine M, Timet, Urimeth, α-Amino-γ-methylmercaptobutyric acid
IUPAC-Name 2-amino-4-methylsulfanylbutansäure
SMILES CSCCC(N)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material DL-Methionine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
Menge 250 g
Formelmasse 149.051
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Raumtemperatur
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.