Learn More
MP Biomedicals™ Methionine/Choline Deficient Diet (Powdered)
Methionine/Choline Deficient Diet (Powdered) has been used to study nonalcoholic steatohepatitis (NASH).
1375.00 CHF
Spezifikation
Format Powder
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11405365
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
0296043810
10 kg
1375.00 CHF
10 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Contains sucrose, corn starch, corn oil, Alphacel non-nutritive bulk, and AIN 76 mineral mix.
Spezifikation
Spezifikation
Powder
Dokumentation
Product Certifications
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Methionine/Choline Deficient Diet (Powdered)