Learn More
MP Biomedicals Methionin/Cholin-Kontrolldiät, Pulver
Artikelnummer. 11465365 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 kg
20 kg
50 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11465365 10 kg
11475365 20 kg
11485365 50 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465365 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0296044010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Diät hat die gleiche Zusammensetzung wie die Methionin/Cholin-Mangeldiät, mit der Ausnahme, dass 2 g/kg Cholinchlorid und 3 g/kg DL-Methionin auf Kosten von Saccharose hinzugefügt werden.
Diese Diät hat die gleiche Zusammensetzung wie die Methionin/Cholin-Mangeldiät, mit der Ausnahme, dass 2 g/kg Cholinchlorid und 3 g/kg DL-Methionin auf Kosten von Saccharose hinzugefügt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Produkttyp Tierfutter
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Format Pulver
Menge 10 kg
Sterilität Unsteril
Lagerungsbedingungen Raumtemperatur
Länge (angloamerikanisch) 1 ft.
Länge (metrisch) 0.3048 m
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.