Learn More
Methiocarb, TRC
Artikelnummer. 30138385
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138385 10 g 10 Gramm
30040515 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138385 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM22524010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2032-65-7
Summenformel C11 H15 N O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 225.31
Synonym Carbamic acid, methyl-, 4-(methylthio)-3,5-xylyl ester (6CI,7CI,8CI), Phenol, 3,5-dimethyl-4-(methylthio)-, methylcarbamate (9CI), 3,5-Dimethyl-4-(methylthio)phenyl methylcarbamate, 4-(Methylthio)-3,5-xylyl methylcarbamate, 4-(Methylthio)-3,5-xylyl-N-methylcarbamate, 4-Methylthio-3,5-dimethylphenyl methylcarbamate, B 37344, BAY 37344, BAY 5024, DCR 736, Draza, Mercaptodimethur, Mesurol, Mesurol 50, Mesurol 500FS, Mesurol phenol, Methiocarb, Metmercapturon, SD 9228, Phenol, 3,5-dimethyl-4-(methylthio)-, 1-(N-methylcarbamate)
IUPAC-Name (3,5-Dimethyl-4-methylsulfanylphenyl)-N-Methylcarbamat
SMILES CNC(=O)Oc1cc(C)c(SC)c(C)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methiocarb
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H15NO2S/c1-7-5-9(14-11(13)12-3)6-8(2)10(7)15-4/h5-6H,1-4H3,(H,12,13)
Formelmasse 225.0823