Learn More
Methimazol, TRC
Artikelnummer. 30469693
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30469693 1 g 1 Gramm
30464462 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30469693 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2603001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-56-0
Summenformel C4 H6 N2 S
Molekulargewicht (g/mol) 114.17
Synonym 4-Imidazoline-2-thione, 1-methyl- (6CI,7CI), Imidazole-2-thiol, 1-methyl- (8CI), 1,3-Dihydro-1-methyl-2H-imidazole-2-thione, 1-Methyl-1,3-dihydroimidazole-2-thione, 1-Methyl-1H-imidazole-2-thiol, 1-Methyl-2-mercapto-1H-imidazole, 1-Methyl-2-mercaptoimidazole, 1-Methyl-4-imidazoline-2-thione, 1-Methylimidazole-2(3H)-thione, 1-Methylimidazole-2-thiol, 1-Methylimidazole-2-thione, 2-Mercapto-1-methyl-1H-imidazole, 2-Mercapto-1-methylimidazole, 2-Mercapto-N-methylimidazole, Basolan, Danantizol, Favistan, Frentirox, MMI, Mercaptazole, Mercazole, Mercazolyl, Metazolo, Methimazol, Methimazole, Methylmercaptoimidazole, Metizol, Metothyrin, Metothyrine, Metotirin, N-Methyl-2-mercaptoimidazole, N-Methylimidazolethiol, NSC 38608, Strumazol, Tapazole, Thacapzol, Thiamazol, Thiamazole, Thycapzol, Thymidazol, Thymidazole, Thyrozol
IUPAC-Name 3-Methyl-1H-Imidazol-2-Thion
SMILES CN1C=CNC1=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methimazol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H6N2S/c1-6-3-2-5-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,5,7)
Formelmasse 114.0252
Reinheit (%) >95%