missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methidathion 1000 μg/ml in Aceton, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30320210
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30320210 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30320210 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA15020000AC1000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methidathion
CAS 950-37-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Methidathion
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C6 H11 N2 O4 P S3
Konzentration 1000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C6H11N2O4PS3/c1-10-5-7-8(6(9)16-5)4-15-13(14,11-2)12-3/h4H2,1-3H3
SMILES COC1=NN(CSP(=S)(OC)OC)C(=O)S1
IUPAC-Name 3-(Dimethoxyphosphinothioylsulfanylmethyl)-5-methoxy-1,3,4-Thiadiazol-2-on
Solvent or Matrix Acetone
Molekulargewicht (g/mol) 302.33
Menge 1 mL
Formelmasse 301.9619 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.