Learn More
Methidathion 100 μg/ml in Cyclohexan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322926
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30322926 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30322926 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREXA15020000CY
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methidathion
CAS 950-37-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Methidathion
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C6 H11 N2 O4 P S3
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym Phosphorodithioic acid, S-[(5-methoxy-2-oxo-1,3,4-thiadiazol-3(2H)-yl)methyl] O,O-dimethyl ester, Phosphorodithioic acid, O,O-dimethyl ester, S-ester with 4-(mercaptomethyl)-2-methoxy-Δ2-1,3,4-thiadiazolin-5-one (7CI,8CI), DMTP, DMTP (insecticide), Dithiophosphoric acid O,O'-dimethyl-S-[(2-methoxy-1,3,4-thiadiazol-5(4H)-on-4-yl)methyl] ester, Dithiophosphoric acid O,O'-dimethyl-S-[(5-methoxy-1,3,4-thiadiazol-2(3H)-on-3-yl)methyl] ester, GS 13005, Geigy 13005, Geigy GS 13005, Methidathion, Methidation, O,O-Dimethyl S-(5-methoxy-1,3,4-thiadiazole-2 (3H)-on-3-ylmethyl) dithiophosphate, O,O-Dimethyl S-[2-methoxy-1,3,4-thiadiazol-5(4H)-on-4-ylmethyl] phosphorodithioate, O,O-Dimethyl phosphorodithioate S-ester with 4-(mercaptomethyl)-2-methoxy-1,3,4-thiadizaolin-5-one, O,O-Dimethyl-S-(2-methoxy-1,3,4-thiadiazol-5(4H)-onyl-4-methyl) dithiophosphate, O,O-Dimethyl-S-(2-methoxy-Δ2-1,3,4-thiadiazolin-5-on-4-ylmethyl)dithiophosphate, O,O-Dimethyl-S-(5-methoxy-1,3,4-thiadiazol-2(3H)-on-3-ylmethyl)dithiophosphate, O,O-Dimethyl-S-2-methyloxy-1,3,4-thiodiazol-5-(4H)-onyl-(4)-methyldithiophosphate, O,O-Dimethyl-S-[2-methoxy-1,3,4-thiadiazol-5(4H)-onylmethyl] dithiophosphate, O,O-Dimethylphosphorodithioate S-ester with 4-(mercaptomethyl)-2-methoxy-Δ2-1,3,4-thiadiazolin-5-one, O,O'-Dimethyl-S-[(2-methoxy-1,3,4-thiadiazole-5(4H)-one-4-yl)methyl]dithiophosphate, Phosphorodithioic acid O,O'-dimethyl ester S-ester with 4-(mercaptomethyl)-2-methoxy-Δ2-1,3,4-thiadiazolin-5-one, S-((2-Methoxy-5-oxo-Δ2-1,3,4-thiadiazolin-4-yl)methyl) O,O-dimethylphosphorodithioate, Shapulin, Supracid, Supracide, Suprathion, Ultracid, Ultracid 40, Ultracid EC 40
InChI-Formel InChI=1S/C6H11N2O4PS3/c1-10-5-7-8(6(9)16-5)4-15-13(14,11-2)12-3/h4H2,1-3H3
Lösungstyp Single Solution
SMILES COC1=NN(CSP(=S)(OC)OC)C(=O)S1
IUPAC-Name 3-(Dimethoxyphosphinothioylsulfanylmethyl)-5-methoxy-1,3,4-Thiadiazol-2-on
Solvent or Matrix Cyclohexane
Industry Type Environmental Testing
Molekulargewicht (g/mol) 302.33
Menge 1 mL
Formelmasse 301.9619 g/mol