missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methdilazin-Hydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30468379
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30468379 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30468379 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM26010050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1229-35-2
Summenformel C18 H20 N2 S . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 332.89
Synonym 10H-Phenothiazine, 10-[(1-methyl-3-pyrrolidinyl)methyl]-, hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine, 10-[(1-methyl-3-pyrrolidinyl)methyl]-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-[(1-methyl-3-pyrrolidinyl)methyl]-, monohydrochloride (8CI), Dilosyn, Disyncran, Methdilazine hydrochloride, Methdilazine monohydrochloride, NSC 169091, Tacaryl, Tacaryl hydrochloride
IUPAC-Name 10-[(1-Methylpyrrolidin-3-yl)methyl]Phenothiazin; Hydrochlorid
SMILES Cl.CN1CCC(CN2c3ccccc3Sc4ccccc24)C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methdilazine Hydrochloride
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H20N2S.ClH/c1-19-11-10-14(12-19)13-20-15-6-2-4-8-17(15)21-18-9-5-3-7-16(18)20;/h2-9,14H,10-13H2,1H3;1H
Formelmasse 332.1114
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.