Learn More
Methanol, Gütegrad für die Halbleiterindustrie, 99,9 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383557
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
4 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
4 Liter
Artikelnummer. 11383557
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 019393.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Farbe (APHA)10, Säuren 0,3 meq/g, Alkalinität 0,1 meq/g, Verdampfungsrückstände 5 ppm, H2O (Karl Fischer Titration) 0,05 %, Löslichkeit in H2O P.T, Cl 0,2 ppm, PO4 0,5 ppm
Methanol is widely used as a solvent in synthetic organic chemistry. It is also used as a solvent in analytical chemistry, especially for HPLC, LC-MS, GC-MS, ICP-MS and spectrophotometry. It is used in the production of biodiesel, formaldehyde and acetic acid. It is also used as fuel, antifreeze, denaturant for ethanol and an energy carrier for fuel cell application.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-56-1
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
MDL-Nummer MFCD00004595
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-Name Methanol
SMILES CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 0.791g/cm3
Menge 100 mL
Zündpunkt 455°C (851°F)
Physikalische Form Flüssig
Prozentgehaltsbereich 99.9% min.
Dampfdruck 128 hPa (96mm Hg) at 20°C
Formelmasse 32.04
Güte Halbleiter