Learn More
Methanol, UHPLC-MS, Thermo Scientific™
Einzigartige Signal-Rausch-Spezifikation für die chemische Industrie, bei der die Lösungsmittelqualität direkt mit der Empfindlichkeit des Massenspektrometers verbunden ist.
Marke: Thermo Scientific A458-1
166.91 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : CAS : 67-56-1 Gewicht : 0.79100kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II
Beschreibung
Methanol, CH4O, CAS-Nummer-67-56-1, Holznaphtha, Pyroxylalkohol, Methylalkohol, Methylol, kolumbianischer Geist, Kolonialgeist, Holzgeist, Holzalkohol, Methylhydroxid, Carbinol, 1l
Spezifikation
Methanol | |
67-56-1 | |
Farblos | |
64.7°C | |
Flasche aus transparentem Borosilikatglas | |
1ppm max. | |
0.0003meq/g max. | |
0.0002meq/g max. | |
MFCD00004595 | |
0.55 cP at 20°C | |
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit | |
CO | |
32.04 | |
CHEBI:17790 |
-98°C | |
≤0.005 AU at 280nm, ≤0.01 AU at 254nm, ≤0.1 AU at 230nm, ≤0.4 AU at 215nm, ≤000 5 AU at 260nm, ≤02. AU at 220nm, ≤05. AU at 210nm | |
0.791 g/cm3 | |
1 L | |
Flüssig | |
99.9% minimum by GC | |
CH4O | |
CH3OH | |
128 hPa at 20°C | |
0.02% Max. | |
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N | |
Methanol | |
887 | |
UHPLC-MS |
Sicherheit und Handhabung
- Methanol
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
RUO – Nur für Forschungszwecke