Learn More
Methanol, HPLC für Gradientenanalyse, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
2.5 l
5 L
Verpackung:
Aluminiumdose
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
5 Liter
Beschreibung
Methanol, HPLC für Gradientenanalyse
Spezifikation
Summenformel: CH4O
Wasserlöslich: Ja
Molekulargewicht: 32,04
Schmelzpunkt: -98 °C
Gesundheitsgefahren: Verursacht mittelschwere Augenreizungen, kann Hautreizungen verursachen, kann zu Reizungen des Verdauungstrakts führen
Zur Verwendung mit [Anwendung]: HPLC für Gradientenanalyse
Flammpunkt: 12 °C
CAS-Nr.: 67-56-1
Siedepunkt: 64,7 °C
Gefahrensymbole: F, T
Synonyme: Carbinol, Methylalkohol, Methylhydroxid, Hydroxymethan, Holzgeist
Summenformel: CH4O
Wasserlöslich: Ja
Molekulargewicht: 32,04
Schmelzpunkt: -98 °C
Gesundheitsgefahren: Verursacht mittelschwere Augenreizungen, kann Hautreizungen verursachen, kann zu Reizungen des Verdauungstrakts führen
Zur Verwendung mit [Anwendung]: HPLC für Gradientenanalyse
Flammpunkt: 12 °C
CAS-Nr.: 67-56-1
Siedepunkt: 64,7 °C
Gefahrensymbole: F, T
Synonyme: Carbinol, Methylalkohol, Methylhydroxid, Hydroxymethan, Holzgeist
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | -98 °C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 64.7 °C |
Menge | 1 l |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Dampfdruck | 128 hPa bei 20 °C |
Viskosität | 0.55 W bei 20 °C |
Molekulargewicht (g/mol) | 32.04 |
Formelmasse | 32.04 mol |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
2544239 | Analysenzertifikat | 10/07/2025 | M/4058/99X,M/4058/34X,M/4058/10RSS,M/4058/30RSS,M/4058/17,M/4058/15,M/4058/17Z,M/4058/15X,M/4058/27X,M/4058/17X,M/4058/21,M/4058/25RSS,M/4058/PB17,M/4058/27SS |
2544201 | Analysenzertifikat | 09/07/2025 | M/4058/99X,M/4058/34X,M/4058/10RSS,M/4058/30RSS,M/4058/17,M/4058/15,M/4058/17Z,M/4058/15X,M/4058/27X,M/4058/17X,M/4058/21,M/4058/25RSS,M/4058/PB17,M/4058/27SS |
2542168 | Analysenzertifikat | 07/07/2025 | M/4058/99X,M/4058/34X,M/4058/10RSS,M/4058/30RSS,M/4058/17,M/4058/15,M/4058/17Z,M/4058/15X,M/4058/27X,M/4058/17X,M/4058/21,M/4058/25RSS,M/4058/PB17,M/4058/27SS |
2540983 | Analysenzertifikat | 07/07/2025 | M/4058/99X,M/4058/34X,M/4058/10RSS,M/4058/30RSS,M/4058/17,M/4058/15,M/4058/17Z,M/4058/15X,M/4058/27X,M/4058/17X,M/4058/21,M/4058/25RSS,M/4058/PB17,M/4058/27SS |
2542941 | Analysenzertifikat | 30/06/2025 | M/4058/99X,M/4058/34X,M/4058/10RSS,M/4058/30RSS,M/4058/17,M/4058/15,M/4058/17Z,M/4058/15X,M/4058/27X,M/4058/17X,M/4058/21,M/4058/25RSS,M/4058/PB17,M/4058/27SS |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methanol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- MIXTURE LIST-Enthält: Methanol
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methanol, HPLC für Gradientenanalyse, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur