Learn More
Methanol, HPLC für Gradientenanalyse, Fisher Chemical
Catalog Number 10487322
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
2.5 l
5 L
Verpackung:
Aluminiumdose
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
67-56-1
CH4O
MFCD00004595
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
887
CHEBI:17790
methanol
CO
67-56-1
CH4O
MFCD00004595
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
887
CHEBI:17790
methanol
CO
Methanol, HPLC für Gradientenanalyse
Spezifikation
Summenformel: CH4O
Wasserlöslich: Ja
Molekulargewicht: 32.04
Schmelzpunkt: -98 °C
Gesundheitsgefahren: Verursacht mittelschwere Augenreizungen, kann Hautreizungen verursachen, kann zu Reizungen des Verdauungstrakts führen
Zur Verwendung mit [Anwendung]: HPLC für Gradientenanalyse
Flammpunkt: 12 °C
CAS-Nr.: 67-56-1
Siedepunkt: 64.7 °C
Gefahrensymbole: F, T
Synonyme: Carbinol, Methylalkohol, Methylhydroxid, Hydroxymethan, Holzgeist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Schmelzpunkt -98°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 64.7°C
Menge 5 L
Verpackung Aluminiumdose
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 128 hPa at 20°C
Viskosität 0.55cp at 20°C
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
Formelmasse 32.04g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.