Learn More
Methanol, extra rein, frei von Aceton, Honeywell Burdick & Jackson™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16675903
Change view
Click to view available options
:
200 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
16675903 200 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16675903 Lieferant Honeywell Burdick & Jackson Lieferanten-Nr. 65805200L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol
Schmelzpunkt -98°C
CAS 67-56-1
Farbe Farblos
CAS Max. % 1
Dichte 0.79 g/cm3 (20°C)
Menge 200 L
Flammpunkt 11°C
Summenformel CH4O
Strukturformel CH3OH
Beilstein 1098229
Synonym Methyl Alcohol
Siedepunkt 64°C to 65°C (1013 hPa)
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
IUPAC-Name Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
Güte Arzneibuch