missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methanol-d4, for NMR, packaged in 0.50mL ampoules, 100.0% atom D, ACROS Organics™

Artikelnummer. 10512621 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 0.50 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10512621 10 x 0.50 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10512621 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 217390050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methanol-d4
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 100.0 atom % D
Dichte 0.8880g/mL
Deuterium (D) 99.95% min.
Wasser 0.02% max. (Coulometric)
Menge 10 x 0.50 mL
CAS 811-98-3
Summenformel CH4O
Strukturformel CD3OD
MDL-Nummer MFCD00044637
Beilstein 01, III, 1187
Synonym methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
SMILES CO
IUPAC-Name Trideuterio(deuteriooxy)methan
Molekulargewicht (g/mol) 36.066
PubChem CID 71568
Formelmasse 36.06
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.